四异丙醇钛 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 钛酸异丙酯
194700050 194702500 194700010
ACRO194700050EA 0 CNY
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010
四异丙醇钛 98+%
四异丙醇钛
分子式: C₁₂H₂₈O₄Ti
分子量: 284.23 g/mol
沸点: 240 °C (760 mmHg)
溶点: >15 °C
密度: 0.95 g/cm³
闪点: 46 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008871
CAS号: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN号: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA