氧化钛(IV),锐钛矿 98+%, powder
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二氧化钛
213581000 213580010
ACRO213581000EA 0 CNY
ACRO213581000 ACRO213580010
氧化钛(IV),锐钛矿 98+%, powder
氧化钛(IV),锐钛矿
分子式: TiO₂
分子量: 79.88 g/mol
溶点: 1855 °C
MDL编号: MFCD00011269
CAS号: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve)
pH 7.3 to 8.3 (suspension in water)