氧化钛, Aeroxide® P25
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二氧化钛, 二氧化钛,超细晶
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 0 CNY
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
氧化钛, Aeroxide® P25
氧化钛
分子式: TiO₂
分子量: 79.88 g/mol
沸点: 2900 °C (760 mmHg)
溶点: 1855 °C
密度: 4.23 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011269
CAS号: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %