氧化钛 predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二氧化钛, 二氧化钛,超细晶
194340050 194340250
ACRO194340050EA 0 CNY
ACRO194340050 ACRO194340250
氧化钛 predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
氧化钛
分子式: TiO₂
分子量: 79.88 g/mol
沸点: 2900 °C (760 mmHg)
溶点: 1855 °C
密度: 4.23 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011269
CAS号: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %