四氯化钛(IV) 99.9%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯化钛, TTC
197231000 197232500
ACRO197231000EA 0 CNY
ACRO197231000 ACRO197232500
四氯化钛(IV) 99.9%
四氯化钛(IV)
分子式: Cl₄Ti
分子量: 189.69 g/mol
沸点: 136
溶点: –24 °C
密度: 1.72 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011267
CAS号: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN号: 1838
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,09555
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm