氧化钇(III) 99.99% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
194610500 194610100
ACRO194610500EA 0 CNY
ACRO194610500 ACRO194610100
氧化钇(III) 99.99% (痕量金属分析)
氧化钇(III)
分子式: Y₂O₃
沸点: 4300 °C (1013 hPa)
溶点: 2410 °C
密度: 5,01 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011473
CAS号: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base