氧化钇(III) 99.99% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
194610500
194610100
ACRO194610500EA
0
CNY
ACRO194610500
ACRO194610100
氧化钇(III) 99.99% (痕量金属分析)
氧化钇(III)
分子式:
Y₂O₃ 沸点: 4300 °C (1013 hPa) 溶点: 2410 °C 密度: 5,01 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011473 CAS号: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 |
产品技术规格
Appearance | White Powder |
Assay | ≥99.99 % (Y2O3) TREO base |
Particle size | 2 to 10 µm (d50) |
Total conc. of imp.as REO | ≤100 ppm |
Loss on ignition | ≤1.0 % (1000°C) Material base |