氧化钇(III) 99.999% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 氧化钇
194480020 194480100
ACRO194480020EA 0 CNY
ACRO194480020 ACRO194480100
氧化钇(III) 99.999% (trace metals basis)
氧化钇(III)
分子式: Y₂O₃
分子量: 225.81 g/mol
沸点: 4300
溶点: 2410 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011473
CAS号: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base