硫酸汞(II) 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 硫酸汞
VWRC83565.180EA 2239 CNY
VWRC83565.180 VWRC83565.230
硫酸汞(II) 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
硫酸汞(II)
分子式: HgSO₄
分子量: 296.65 g/mol
溶点: 850
密度: 6.47 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011047
CAS号: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN号: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98.0 %
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
Residue after reduction Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.15 %