硫酸汞(II) 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
190501000
190505000
ACRO190501000EA
0
CNY
ACRO190501000
ACRO190505000
硫酸汞(II) 99+%
硫酸汞(II)
分子式:
HgSO₄ 溶点: 850 °C 密度: 6,47 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011047 CAS号: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN号: 1645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05914 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Assay | ≥99.0 % |