硫酸汞(II) 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
190501000 190505000
ACRO190501000EA 0 CNY
ACRO190501000 ACRO190505000
硫酸汞(II) 99+%
硫酸汞(II)
分子式: HgSO₄
溶点: 850 °C
密度: 6,47 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011047
CAS号: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN号: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %