碘化锌 98+%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
208060500 208062500
ACRO208060500EA 0 CNY
ACRO208060500 ACRO208062500
碘化锌 98+%, 纯净
碘化锌
分子式: I₂Zn
沸点: 620 °C (1013 hPa)
溶点: 446 °C
密度: 4,74 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011299
CAS号: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN号: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %