红色碘化汞(II), red 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
205740050 205741000 205745000
ACRO205740050EA 0 CNY
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000
红色碘化汞(II), red 99+%
红色碘化汞(II)
分子式: HgI₂
沸点: 354 °C (760 mmHg)
溶点: 259 °C
密度: 6,36 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011044
CAS号: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN号: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
现在订购
产品技术规格
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %