氟化锌 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
363910250 363912500
ACRO363910250EA 0 CNY
ACRO363910250 ACRO363912500
氟化锌 98%
氟化锌
分子式: F₂Zn
分子量: 103.39 g/mol
沸点: 1500
溶点: 872…910 °C
密度: 4.95
MDL编号: MFCD00011298
CAS号: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %