Zinc chloride ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC29126.294EA 393 CNY
VWRC29126.294 VWRC29126.363
Zinc chloride ≥97%, TECHNICAL
Zinc chloride
分子式: ZnCl₂
沸点: 732 °C (1013 hPa)
溶点: 283 °C
密度: 2,91 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011295
CAS号: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN号: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm