氯化汞(II) 99.5+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423931000 423935000
ACRO423931000EA 0 CNY
ACRO423931000 ACRO423935000
氯化汞(II) 99.5+% ACS
氯化汞(II)
分子式: HgCl₂
沸点: 302 °C (1013 hPa)
溶点: 277 °C
密度: 5,44 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011041
CAS号: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN号: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %