氯化汞(II) 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
201430250
201431000
201435000
ACRO201430250EA
0
CNY
ACRO201430250
ACRO201431000
ACRO201435000
氯化汞(II) 99.5%
氯化汞(II)
分子式:
HgCl₂ 沸点: 302 °C (760 mmHg) 溶点: 277 °C 密度: 5,44 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011041 CAS号: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN号: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05901 |
产品技术规格
Appearance | White Crystalline powder or crystals (May contain black particles) |
Titration Complexometric | ≥99.4 % |