氯化亚汞 99+%, extra_pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Mercurous chloride, 甘汞
213120050 213121000
ACRO213120050EA 0 CNY
ACRO213120050 ACRO213121000
氯化亚汞 99+%, extra_pure
氯化亚汞
分子式: Cl₂Hg₂
分子量: 472.09 g/mol
沸点: 384 °C (1013 hPa)
溶点: 400 °C (subl.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011043
CAS号: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN号: 2025
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05951
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %