硫酸银 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC21589.153EA
3604
CNY
VWRC21589.153
VWRC21589.233
硫酸银 ≥98%, TECHNICAL
硫酸银
分子式:
Ag₂SO₄ 沸点: 1085 °C (1013 hPa) 溶点: 655 °C 密度: 5,45 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003407 CAS号: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN号: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |