Silver(II) oxide
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
207850100 207850500
ACRO207850100EA 0 CNY
ACRO207850100 ACRO207850500
Silver(II) oxide
Silver(II) oxide
分子式: AgO
溶点: >100 °C (dec.)
密度: 7,44 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00044285
CAS号: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN号: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)