碘化银 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Argentous iodide, Silver monoiodide
210420050 210420250
ACRO210420050EA 0 CNY
ACRO210420050 ACRO210420250
碘化银 99%, pure
碘化银
分子式: AgI
沸点: 1506 °C (760 mmHg)
溶点: 557 °C
密度: 5,68 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003412
CAS号: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08659
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)