碘化铜(I) 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 碘化亚铜
194900010 194902500
ACRO194900010EA 0 CNY
ACRO194900010 ACRO194902500
碘化铜(I) 98%
碘化铜(I)
分子式: CuI
沸点: 1290 °C (1013 hPa)
溶点: 605 °C
密度: 5,62 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010978
CAS号: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm