碳酸银 99%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
176970250
176971000
ACRO176970250EA
0
CNY
ACRO176970250
ACRO176971000
碳酸银 99%, 纯净
碳酸银
分子式:
CAg₂O₃ 溶点: 210 °C (dec.) 密度: 5,65 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003403 CAS号: 534-16-7 EINECS: 208-590-3 UN号: 3077 Merck Index: 12,08650 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to green Granular powder |
Assay | ≥98.5 % |
Melting point | 176 to 180 °C |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water) |