氯化铜(II), anhydrous 99%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
206530010 206532500
ACRO206530010EA 0 CNY
ACRO206530010 ACRO206532500
氯化铜(II), anhydrous 99%, 超纯
氯化铜(II)
分子式: Cl₂Cu
沸点: 993 °C (760 mmHg)
溶点: 498 °C
密度: 3,054 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010972
CAS号: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN号: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (CuCl2)
Water ≤0.75 %
Impurity ≤0.75 % (Cupric nitrate)
Insoluble matter ≤0.25 % (in water)