溴化铜(II), anhydrous 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 溴化铜
206330050 206331000
ACRO206330050EA 0 CNY
ACRO206330050 ACRO206331000
溴化铜(II), anhydrous 99+%, extra pure
溴化铜(II)
分子式: Br₂Cu
分子量: 223.35 g/mol
沸点: 900 °C (760 mmHg)
溶点: 498 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010970
CAS号: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN号: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)