1,3-二羟基萘 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
163340010 163340050
ACRO163340010EA 0 CNY
ACRO163340010 ACRO163340050
1,3-二羟基萘 99+%
1,3-二羟基萘
分子式: C₁₀H₈O₂
沸点: 386 °C (1013 hPa)
溶点: 123…126 °C
密度: 1,12 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003965
CAS号: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
现在订购
产品技术规格
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %