1-萘基异氰酸酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250
ACRO415410050EA 0 CNY
ACRO415410050 ACRO415410250
1-萘基异氰酸酯 99%
1-萘基异氰酸酯
分子式: C₁₁H₇NO
分子量: 169.18 g/mol
沸点: 269…270 °C
溶点: 4 °C
密度: 1.18 g/cm³
闪点: 135 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003881
CAS号: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN号: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06497
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %