苯并[B]蒽 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 稠四苯, 并四苯, 2,3-苯并蒽
105260010 105265000
ACRO105260010EA 0 CNY
ACRO105260010 ACRO105265000
苯并[B]蒽 98%
苯并[B]蒽
分子式: C₁₈H₁₂
分子量: 228.29 g/mol
沸点: 437
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003702
CAS号: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06456
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %