硫酸铈(IV)铵二水合物 95% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 硫酸铈铵, Cerium(IV) ammonium sulfate
325791000 325795000
ACRO325791000EA 0 CNY
ACRO325791000 ACRO325795000
硫酸铈(IV)铵二水合物 95% ACS
硫酸铈(IV)铵二水合物
分子式: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
分子量: 632.55 g/mol
溶点: 130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149417
CAS号: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)