硫酸铈(IV)铵二水合物 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 硫酸铈铵, Cerium(IV) ammonium sulfate
206310050 206311000
ACRO206310050EA 0 CNY
ACRO206310050 ACRO206311000
硫酸铈(IV)铵二水合物 99+%, extra pure
硫酸铈(IV)铵二水合物
分子式: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
分子量: 632.55 g/mol
溶点: 130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149417
CAS号: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)