氧化钬(III) ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 稀土
VWRC24591.105EA 1226 CNY
VWRC24591.105
氧化钬(III) ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
氧化钬(III)
分子式: Ho₂O₃
分子量: 377.86 g/mol
沸点: 2600
溶点: 2400 °C
密度: 3.79 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011053
CAS号: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.9 %