氧化钆(III) 99.9% Trace metals basis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
315510250 315510100
ACRO315510250EA 0 CNY
ACRO315510250 ACRO315510100
氧化钆(III) 99.9% Trace metals basis
氧化钆(III)
分子式: Gd₂O₃
分子量: 362.5 g/mol
溶点: 1900 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011026
CAS号: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %