氧化钆(III) 99.9% Trace metals basis
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
Gadolinium (III) oxide
315510250
315510100
ACRO315510250EA
0
CNY
ACRO315510250
ACRO315510100
氧化钆(III) 99.9% Trace metals basis
氧化钆(III)
分子式:
Gd₂O₃ 分子量: 362.5 g/mol 溶点: 1900 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011026 CAS号: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 |
产品技术规格
Appearance | White Powder |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |