三氧化二铕 99.99% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050
ACRO193020010EA 0 CNY
ACRO193020010 ACRO193020050
三氧化二铕 99.99% (trace metals basis)
三氧化二铕
分子式: Eu₂O₃
分子量: 351.92 g/mol
溶点: 2325
密度: 7.42 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010997
CAS号: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %