氧化铈(IV) 99.9% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二氧化铈, 二氧化铈,铈土
199121000 199125000
ACRO199121000EA 0 CNY
ACRO199121000 ACRO199125000
氧化铈(IV) 99.9% (trace metals basis)
氧化铈(IV)
分子式: CeO₂
分子量: 172.11 g/mol
沸点: 3468
溶点: 2600 °C
密度: 7.13 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010933
CAS号: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %