氯化铈(III), anhydrous 99.9%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化亚铈
369750050 369750250
ACRO369750050EA 0 CNY
ACRO369750050 ACRO369750250
氯化铈(III), anhydrous 99.9%, pure
氯化铈(III)
分子式: CeCl₃
分子量: 246.47 g/mol
沸点: 1727 °C (760 mmHg)
溶点: 848 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010929
CAS号: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN号: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02008
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %