5-氟吲哚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500
ACRO311920010EA 0 CNY
ACRO311920010 ACRO311922500
5-氟吲哚 98%
5-氟吲哚
分子式: C₈H₆FN
分子量: 135.14 g/mol
沸点: 85
溶点: 44…48 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005671
CAS号: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %