1,1′-羰基二咪唑 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: CDI
151810100 151810250 151811000
ACRO151810100EA 0 CNY
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000
1,1′-羰基二咪唑 97%
1,1′-羰基二咪唑
分子式: C₇H₆N₄O
分子量: 162.15 g/mol
溶点: 118…120 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005286
CAS号: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN号: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %