4-甲基-1H-咪唑 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
190330500
190332500
ACRO190330500EA
0
CNY
ACRO190330500
ACRO190332500
4-甲基-1H-咪唑 98%
4-甲基-1H-咪唑
分子式:
C₄H₆N₂ 沸点: 263 °C (1013 hPa) 溶点: 52…56 °C 密度: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C) 闪点: 157 °C |
MDL编号:
MFCD00005201 CAS号: 822-36-6 EINECS: 212-497-3 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 56 °C |
GC | ≥97.5 % |