4-甲基-1H-咪唑 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
190330500 190332500
ACRO190330500EA 0 CNY
ACRO190330500 ACRO190332500
4-甲基-1H-咪唑 98%
4-甲基-1H-咪唑
分子式: C₄H₆N₂
沸点: 263 °C (1013 hPa)
溶点: 52…56 °C
密度: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
闪点: 157 °C
MDL编号: MFCD00005201
CAS号: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %