2-甲基咪唑 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-甲基-1,3-氮杂茂
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 0 CNY
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-甲基咪唑 99%
2-甲基咪唑
分子式: C₄H₆N₂
分子量: 82.11 g/mol
沸点: 267
溶点: 142…145 °C
闪点: 155
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005190
CAS号: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN号: 3263
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %