氯化碘 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 根据 Wijs 方法测定碘值的碘溶液, 氯化碘, 单氯化碘溶液, 一氯化碘
196961000 196965000
ACRO196961000EA 0 CNY
ACRO196961000 ACRO196965000
氯化碘 98%
氯化碘
分子式: ClI
沸点: 97 °C (760 mmHg)
溶点: 26 °C
密度: 3,2 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011354
CAS号: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN号: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %