哈纳斯 ≥98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
溴化碘, 用于测定碘值的 Hanus 碘
A16158.22
A16158.30
ALFAA16158.22EA
0
CNY
ALFAA16158.22
ALFAA16158.30
哈纳斯 ≥98%
哈纳斯
Purity: 98%
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl.
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
分子式:
IBr 分子量: 206.81 g/mol 沸点: 116 °C (dec.) 溶点: 50 °C (subl.) 密度: 4.416 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00011353 CAS号: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN号: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 13,05038 |