二甲基三硫 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
415030050 415030250
ACRO415030050EA 0 CNY
ACRO415030050 ACRO415030250
二甲基三硫 98+%
二甲基三硫
分子式: C₂H₆S₃
溶点: –68 °C
闪点: 52 °C
MDL编号: MFCD00039808
CAS号: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %