二甲基硫醚 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMS, 甲硫醚
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 0 CNY
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
二甲基硫醚 99+%, extra pure
二甲基硫醚
分子式: C₂H₆S
分子量: 62.14 g/mol
沸点: 36.2
溶点: –98 °C
密度: 0.846 g/cm³
闪点: –48 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008562
CAS号: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN号: 1164
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06204
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan