二甲基二硫 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMDS, 甲基二硫醚
165590010 165592500
ACRO165590010EA 0 CNY
ACRO165590010 ACRO165592500
二甲基二硫 99%
二甲基二硫
分子式: C₂H₆S₂
分子量: 94.2 g/mol
沸点: 108…110 °C (760 mmHg)
溶点: –85 °C
密度: 1.0625 g/cm³
闪点: 16 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008561
CAS号: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN号: 2381
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≤1 % (Methylmercaptan content)