二丁基二硫 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二硫二丁烷
107920250 107921000
ACRO107920250EA 0 CNY
ACRO107920250 ACRO107921000
二丁基二硫 97%
二丁基二硫
分子式: C₈H₁₈S₂
分子量: 178.36 g/mol
沸点: 229…233 °C (760 mmHg)
溶点: -94
密度: 0.938 g/cm³
闪点: 93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009467
CAS号: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %