二甲基亚砜, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 甲基亚砜, DMSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4540-100ML D4540-500ML
SIALD4540-100MLEA 0 CNY
SIALD4540-100ML SIALD4540-500ML
二甲基亚砜, Sigma-Aldrich®
二甲基亚砜
分子式: (CH₃)₂SO
沸点: 189 °C (1013 hPa)
密度: 1,101 g/cm³ (20 °C)
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002089
CAS号: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM