二甲基亚砜 ≥99.9% ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 甲基亚砜, DMSO
VWRC0231-500MLEA 2655 CNY
VWRC0231-500ML VWRC0231-4L
二甲基亚砜 ≥99.9% ACS
二甲基亚砜
分子式: (CH₃)₂SO
分子量: 78.14 g/mol
沸点: 189 °C (1013 hPa)
溶点: 18.5 °C
密度: 1.101 g/cm³ (20 °C)
闪点: 87
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002089
CAS号: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Abs.@270 nm <0.4
Abs.@290 nm ≤0.18
Abs.@310 nm ≤0.06
Abs.@330nm ≤0.02
Abs.@350 – 400 nm ≤0.01
Purity ≥99.9%
Residue After Evaporation ≤0.01%
Titrable Free Acid ≤0.001 meq/g
Water (KF) ≤0.1%