二甲基亚砜 99.9+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
甲基亚砜, DMSO
414885000
414880010
ACRO414885000EA
0
CNY
ACRO414885000
ACRO414880010
二甲基亚砜 99.9+% ACS
二甲基亚砜
分子式:
(CH₃)₂SO 沸点: 189 °C (760 mmHg) 密度: 1,1 g/cm³ 闪点: 87 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002089 CAS号: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Titrable acid | ≤0.001 meq/g |