二甲基亚砜 99.5+% for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 甲基亚砜, DMSO
390750010 390750025
ACRO390750010EA 0 CNY
ACRO390750010 ACRO390750025
二甲基亚砜 99.5+% for analysis
二甲基亚砜
分子式: (CH₃)₂SO
沸点: 189 °C (760 mmHg)
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002089
CAS号: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm