二硫化四乙基秋兰姆 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 双硫仑, 双硫醒, 双(二乙基硫代氨基甲酰)二硫化物
138120250 138125000
ACRO138120250EA 0 CNY
ACRO138120250 ACRO138125000
二硫化四乙基秋兰姆 97%
二硫化四乙基秋兰姆
分子式: C₁₀H₂₀N₂S₄
分子量: 296.55 g/mol
沸点: 117 °C (23hPa)
溶点: 70…74 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009048
CAS号: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03399
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)