氨基磺酸 99, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 磺酰胺酸
VWRC20671.297EA 441 CNY
VWRC20671.297 VWRC20671.468 VWRC20671.366
氨基磺酸 99, TECHNICAL
氨基磺酸
分子式: H₃NO₃S
分子量: 97.09 g/mol
沸点: 247
溶点: 205
密度: 2.15 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011603
CAS号: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN号: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %