二乙胺基三氟化硫 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 0 CNY
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
二乙胺基三氟化硫 95%
二乙胺基三氟化硫
分子式: C₄H₁₀F₃NS
沸点: 30…32 °C (3 mmHg)
密度: 1,316 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00000363
CAS号: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN号: 2920
ADR: 8,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %